Wichtige Dokumente
MAK480
Ethanol Assay Kit
sufficient for 500 colorimetric tests
Synonym(e):
Ethanol Test Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
food and beverages
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
gastrointestinal diseases
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The linear detection range of the kit is 0.04 to 2.0%.
- Compatible with high-throughput handling systems.
Eignung
Prinzip
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2