Merck
MAK308
Sigma-Aldrich
Phosphat-Assay-Kit
sufficient for 500 colorimetric tests
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 500 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Phosphat ist einer der am häufigsten vorkommende Mineralstoffe im menschlichen Körper mit einem Anteil von 1 % des Körpergewichts. Die für die Phosphathomöostase bedeutsamsten Hormone sind Parathormon (PTH), Calcitriol und Phosphatonine. Die Aufrechterhaltung der Phosphathomöostase ist für verschiedene biologische Prozesse sehr wichtig, u. a. für den Energiestoffwechsel, die Zellsignalisierung, die Regulation der Proteinsynthese sowie die Skelettentwicklung und Knochenintegrität. Ein ausreichender Phosphatspiegel ist wichtig für den Prozess der Apoptose von reifen Chondrozyten in der Epiphysenfuge. Ein Phosphatmangel wurde mit der Knochenpathologie und klinischen Erkrankungen in Verbindung gebracht.
Anwendung
Dieses Kit kann für die Messung der Freisetzung von ungebundenem Orthophosphat in folgenden Anwendungen eingesetzt werden:
  • Phosphatase-Assays: Freisetzung von Phosphat aus Peptid-, Protein- oder Kleinmolekülsubstrat.
  • Lipase-Assays: Freisetzung von Phosphat aus Phospholipiden
  • Nukleosid-Triphosphatse-Assays: Freisetzung von Phosphat aus Nukleosid-Triphosphaten (ATP, GTP, TTP, CTP etc).
  • Quantifizierung des Phosphats in Phospholipiden, Proteinen und DNA etc.
  • Arzneimittelforschung: Hochdurchsatz-Screening auf Phosphatasehemmer.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sehr stabiles Reagens: Durch unsere innovative Formulierung tritt keine Reagensausfällung ein. Daher ist vor Assays keine Filtration erforderlich, so wie es bei anderen im Handel erhältlichen Kits oft der Fall ist.
  • Hohe Sensitivität und breiter Erfassungsbereich: Nachweis von so geringen Mengen wie 20 pmol Phosphat und ein nutzbarer Bereich von 0,4–50 µmol/l Phosphat.
  • Schnell und praktisch: Der homogene “Mix-and-measure”-Assay ermöglicht die Quantifizierung von freiem Phosphat in 30 Minuten.
  • Mit gängigen Labor- und HTS-Formaten kompatibel: Die Assays können in Röhrchen, Küvetten oder Mikrotiterplatten auf Spektrophotometern und Plattenlesern durchgeführt werden.
  • Robust und für HTS geeignet: Z-Faktoren von 0,7–0,9 werden in 96-Well-Platten beobachtet. Lässt sich leicht für eine automatisierte Handhabung von Flüssigkeiten auf HTS-Systemen automatisieren.
Eignung
Geeignet für die Phosphatbestimmung in Enzymreaktionen mit Freisetzung von ungebundenem Phosphat.
Prinzip
Das Phosphat-Assay-Kit basiert auf einer proprietären Formulierung von Malachitgrün-Farbstoff. Das Kit-Reagenz bildet einen blauen Komplex mit ungebundenem Orthophosphat. Die schnelle Färbung der Reaktion lässt sich leicht mit einem Spektrophotometer (600 - 660 nm) oder einem Plattenlesegerät messen. Die nicht-radioaktiven kolorimetrischen Assay-Kits wurden optimiert und zeichnen sich durch eine überragende Sensitivität und lange Haltbarkeit aus. Der schnell und einfach durchzuführende Assay erfordert nur einen Schritt für die Phosphatbestimmung. Die Assays können in Röhrchen, Küvetten oder Multiwell-Platten durchgeführt werden. Für das einen hohen Durchsatz erfordernde Screening auf Enzymhemmer können die Assays in 96-Well-Platten durchgeführt werden.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marco Giovannetti et al.
PLoS genetics, 15(12), e1008126-e1008126 (2019-12-20)
Phosphate represents a major limiting factor for plant productivity. Plants have evolved different solutions to adapt to phosphate limitation ranging from a profound tuning of their root system architecture and metabolic profile to the evolution of widespread mutualistic interactions. Here
Phosphate homeostasis and its role in bone health.
Penido M G M and Alon U S
Pediatric Nephrology (Berlin), 27(11), 2039-2048 (2012)
Ana Correia-Branco et al.
International journal of molecular sciences, 21(15) (2020-07-30)
Inorganic phosphate (Pi) is an essential nutrient that fulfills critical roles in human health. It enables skeletal ossification, supports cellular structure and organelle function, and serves key biochemical roles in energetics and molecular signaling. Pi homeostasis is modulated through diet
Kaixi Zhang et al.
ACS applied bio materials, 4(5), 3749-3761 (2022-01-11)
Antimicrobial resistance is a global threat. In addition to the emergence of resistance to last resort drugs, bacteria escape antibiotics killing by forming complex biofilms. Strategies to tackle antibiotic resistance as well as biofilms are urgently needed. Wall teichoic acid
Tyler M Weaver et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(41), 25494-25504 (2020-10-02)
During DNA replication, replicative DNA polymerases may encounter DNA lesions, which can stall replication forks. One way to prevent replication fork stalling is through the recruitment of specialized translesion synthesis (TLS) polymerases that have evolved to incorporate nucleotides opposite DNA