Merck
MAK122
Sigma-Aldrich
Phospholipid-Assaykit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
Phospholipid-Quantifizierungskit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Phospholipide sind eine Lipidklasse; sie sind Hauptbestandteile von Zellmembranen und spielen eine wichtige Rolle für die Signalübertragung. Die meisten Phospholipide enthalten ein Diglyzerid, eine Phosphatgruppe und ein Cholin.
In diesem Assay werden Phospholipide (etwa Lecithin, Lysolecithin und Sphingomyelin) enzymatisch zu Cholin hydrolysiert, was mithilfe von Cholinoxidase und einem H2O2-spezifischen Farbstoff festgestellt wird. Dies ergibt ein kolorimetrisches (570 nm) bzw. fluorometrisches (λex = 530/λem = 585 nm) Produkt, das direkt proportional zur Phospholipidkonzentration in der Probe ist. Der lineare Detektionsbereich liegt bei 3–200 μM für kolorimetrische Assays und bei 0,6–20 μM für fluorometrische Assays.
Anwendung
Das Phospholipid-Assaykit wird in der biochemischen Analyse und zur Quantifizierung von Phospholipiden verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kompatibel mit Handhabungssystemen für hohen Durchsatz.
Eignung
Geeignet für den Nachweis von Phospholipiden in biologischen Proben
Prinzip
In diesem Assay werden Phospholipide (etwa Lecithin, Lysolecithin und Sphingomyelin) enzymatisch zu Cholin hydrolysiert, was mithilfe von Cholinoxidase und einem H2O2-spezifischen Farbstoff festgestellt wird. Dies ergibt ein kolorimetrisches (570 nm) bzw. fluorometrisches (λex = 530/λem = 585 nm) Produkt, das direkt proportional zur Phospholipidkonzentration in der Probe ist. Der lineare Detektionsbereich liegt bei 3–200 μM für kolorimetrische Assays und bei 0,6–20 μM für fluorometrische Assays.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kevin M Tharp et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 310(10), G855-G864 (2016-04-02)
Gallstone disease is a widespread disorder costing billions for annual treatment in the United States. The primary mechanisms underlying gallstone formation are biliary cholesterol supersaturation and gallbladder hypomotility. The relative contribution of these two processes has been difficult to dissect
Epithelial disruption of Gab1 perturbs surfactant homeostasis and predisposes mice to lung injuries.
Wang K, et al.
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology, 311(6), L1149-L1159 (2016)
Renoprotective effect of curcumin against the combined oxidative stress of diabetes and nicotine in rats.
Ibrahim ZS, et al.
Molecular Medicine Reports, 13(4), 3017-3026 (2016)
Prevention of gallbladder hypomotility via FATP2 inhibition protects from lithogenic diet-induced cholelithiasis.
Tharp KM, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 310(10), G855-G864 (2016)
Inhibiting mevalonate pathway enzymes increases stromal cell resilience to a cholesterol-dependent cytolysin.
Griffin S, et al.
Scientific Reports, 7(1), 17050-17050 (2017)