Merck
MAK112
Sigma-Aldrich
Arginaseaktivität-Assaykit
sufficient for 200 colorimetric tests
Synonym(e):
Arginase-Testkit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 200 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
cancer; immunological diseases; gastrointestinal diseases
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Arginase ist ein manganhaltiges Enzym, das die Umwandlung von Arginin in Harnstoff und Ornithin katalysiert. In den meisten Säugetieren liegt Arginase in zwei Isoformen vor, die sich in der Gewebeverteilung und der subzellulären Lokalisierung unterscheiden. Arginase I ist ein Protein im Zytoplasma, das vorrangig in der Leber exprimiert wird, wo es den fünften und letzten Schritt des Harnstoffzyklus katalysiert. Arginase II ist ein mitochondriales Protein mit breiterer Gewebeverteilung, dessen Funktion den Stickoxid- und Polyamin-Stoffwechsel umfassen kann. Eine verringerte Aktivität oder Expression von Arginase I hat die autosomal rezessive Störung Hyperargininämie zur Folge. Erhöhte Arginase-Aktivität im Serum wird mit Leberschädigung und manchen pathologischen Zuständen, z. B. Krebs, in Verbindung gebracht. Außerdem ist Arginase an mehreren Entzündungsreaktionen im Immunsystem beteiligt, etwa an durch Makrophagen vermittelter Zytotoxizität.
Anwendung
Das Arginaseaktivität-Assaykit wird für die Bestimmung der Aktivität von Arginase verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kompatibel mit Handhabungssystemen für hohen Durchsatz.
Eignung
Geeignet für die Bestimmung der Arginaseaktivität in Enzymzubereitungen, Serum, Plasma, Gewebekulturen und ähnlichen Proben. Geeignet für die Erforschung von Arzneimittelwirkungen auf die Arginaseaktivität.
Prinzip
In diesem Assay katalysiert Arginase die Umwandlung von Arginin in Harnstoff und Ornithin. Der produzierte Harnstoff reagiert spezifisch mit dem Substrat, wodurch proportional zur vorhandenen Arginaseaktivität ein farbiges Produkt entsteht.
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Razieh Tavakoli Oliaee et al.
Microbial pathogenesis, 126, 368-378 (2018-11-07)
Detection of the mechanism of host/parasite interactions in unresponsive forms of anthroponotic cutaneous leishmaniasis (ACL) caused by Leishmania tropica is helpful for immunotherapy and vaccine development. In the present study, the gene expression of toll-like receptors (TLRs), TNF-α, iNOS and
Clinical phenotype, biochemical profile, and treatment in 19 patients with arginase 1 deficiency.
Martina H.
Journal of inherited metabolic disease, 39(3), 331?340-331?340 (2016)
Arginase activity, urea, and hydroxyproline concentration are reduced in keratoconus keratocytes.
Stachon T, et al.
Graefe'S Archive For Clinical and Experimental Ophthalmology = Albrecht Von Graefes Archiv Fur Klinische Und Experimentelle Ophthalmologie, 255(1), 91-97 (2017)
Andrew F Cumpstey et al.
Nitric oxide : biology and chemistry, 94, 27-35 (2019-10-12)
Native highlanders (e.g. Sherpa) demonstrate remarkable hypoxic tolerance, possibly secondary to higher levels of circulating nitric oxide (NO) and increased microcirculatory blood flow. As part of the Xtreme Alps study (a randomised placebo-controlled trial of dietary nitrate supplementation under field
Yuxin Shu et al.
Immunology, 160(4), 345-356 (2020-04-21)
Macrophages are particularly abundant and play an important role throughout the tumor progression process, namely, tumor-associated macrophages (TAM) in the tumor microenvironment. TAM can be polarized to disparate functional phenotypes, the M1 and M2 macrophages. M1-like type macrophages are defined