MAK088
DPP4 Activity Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonym(e):
CD26 Activity Assay Kit, Deaminase Complexing Protein 2 Activity Assay Kit, Dipeptidyl Peptidase-4 Activity Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 fluorometric tests
Nachweisverfahren
fluorometric
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... DPP4(1803)
mouse ... DPP4(13482)
rat ... DPP4(25253)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup