Wichtige Dokumente
MAK082
Aldehyde Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
ALDH Activity Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
cardiovascular diseases; cancer; hematological disorder
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B