Merck
M5310
Sigma-Aldrich
Mineralöl
light oil, suitable for mouse embryo cell culture, BioXtra
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Sterilität
sterile-filtered
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Form
light oil
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
cell culture | embryo: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.467 (lit.)
Dichte
0.82-0.88 g/mL at 25 °C
Format
neat
InChIKey
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Allgemeine Beschreibung
Erdöl oder Flüssiggas wird zur Konservierung von verschiedenen Arten von Kulturen eingesetzt. Die Vorteile der Verwendung von Erdöl liegen darin, dass die Wachstumsgeschwindigkeit verringert und die Verdampfung von Wasser aus dem Medium fast vollständig eliminiert wird. So wird die Subkultivierung reduziert, was zu einer erhöhten Lebensfähigkeit der Kultur führt. Erdöl wurde zum ersten Mal 1914 eingesetzt und als Deckschicht für eine Bakterienkultur verwendet.
Anwendung
Erdöl wird üblicherweise zum Überdecken von Mäuseembryokulturen verwendet und empfohlen, um ein Austrocknen während des Verfahrens zu verhindern.
Erdöl wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • Zelllebensfähigkeitsstudien beim Herstellen von Kulturmedien oder Medienergänzungen
  • Zum Schützen eines Arrays vor Verdampfung, indem Erdöl um das Array herum zugegeben wird
  • Zum Herstellen der Nadel für Mikroinjektionen (Mikroinjektionsnadelziehen, -schärfen und -beladen)
  • Im PCR-Setup
Leistungsmerkmale und Vorteile
Gebrauchsfertiges sterilfiltriertes Produkt, praktisch verpackt in PET-Flaschen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bei Zhao et al.
Scientific reports, 7(1), 11319-11319 (2017-09-14)
A microfluidic chip with a controllable and integrated piezoelectric pump was proposed and demonstrated, where the pump was designed as a micro-actuator based on polyvinylidene fluoride (PVDF) organic piezoelectric film. In this case, the pump should integrate with the microfluidics
Xiyan Wang et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 34(11), e23498-e23498 (2021-01-20)
Efficiency of preantral follicle culture in vitro is low and is dependent on species, development stage, and follicle-stimulating hormone (FSH) concentration. Here, we optimized the preantral follicle in vitro culture system in mice. The primary follicles (PM follicles, 80-100 μm
Hanyoup Kim et al.
Optics express, 17(1), 218-227 (2009-01-09)
We report the successful application of low-power (approximately 30 mW) laser radiation as an optical heating source for high-speed real-time polymerase chain reaction (PCR) amplification of DNA in nanoliter droplets dispersed in an oil phase. Light provides the heating, temperature
Mineral Oil Overlay for Conservation of Plant Tissue Cultures
Caplin SM
American Journal of Botany, 46(5), 324-329 (1959)
Slobodan Beronja et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 961, 351-361 (2013-01-18)
We have recently developed a method for RNAi-mediated gene function analysis in skin (Beronja et al., Nat Med 16:821-827, 2010). It employs ultrasound-guided in utero microinjections of lentivirus into the amniotic cavity of embryonic day 9 mice, which result in