Wichtige Dokumente
M303000
CUTAG CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
Synonym(e):
CUTAG CPG
Rechtliche Hinweise
Dieses Produkt ist durch U.S.-Patent 7.202.264 geschützt, das Isis Pharmaceuticals, Inc. gehört.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable