Merck
302309
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl N,N-Diisopropylchlorphosphoramidit
Cl 13.5-15.5 %
Synonym(e):
Phosphorigsäure-mono-(2-cyanethylester)-diisopropylamid-chlorid
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NP(Cl)OCH2CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.68
Beilstein:
3588525
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Cl, 13.5-15.5%
Dichte
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
nitrile
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)OCCC#N
InChI
1S/C9H18ClN2OP/c1-8(2)12(9(3)4)14(10)13-7-5-6-11/h8-9H,5,7H2,1-4H3
InChIKey
QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorphosphoramidit wird wie folgt eingesetzt:
  • zur selektiven Monophosphorylierung von Kohlenhydraten und Nukleosiden
  • zur Umwandlung von geschützten Ribonukleosiden zu Phosphoramiditen
  • als Phosphorylierungsmittel für 3′-Hydroxygruppen bei der Synthese von Oligodesoxyribonukleotiden
  • bei der skalierbaren Lösungsphasen-Oligonukleotidsynthese, die Phosphoramiditchemie und DMT-, iBu- und Bz-geschützte Monomere nutzt. Zwischenprodukte werden mittels Extraktion ohne weitere Aufreinigung isoliert.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organic Process Research & Development, 10, 1238-1238 (2006)
Tetrahedron Letters, 34, 6189-6189 (1993)
Yousef Ahmadibeni et al.
The Journal of organic chemistry, 70(3), 1100-1103 (2005-01-29)
Two classes of aminomethyl polystyrene resin-bound linkers of p-acetoxybenzyl alcohol were subjected to reactions with 2-cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite to produce the corresponding polymer-bound phosphitylating reagents. These were reacted with a number of unprotected nucleosides and carbohydrates in the presence of 1H-tetrazole.
Tetrahedron Letters, 35, 5221-5221 (1994)
Tetrahedron Letters, 45, 509-509 (2004)