M1533
N,N′-Methylenbisacrylamid -Lösung
suitable for electrophoresis, 2% in H2O
Synonym(e):
BIS
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
0.2 μm filtered
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
2% in H2O
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChIKey
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Peripheral nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)