Wichtige Dokumente
L9781
Lithiumlaurylsulfat
BioReagent, for molecular biology, suitable for electrophoresis
Synonym(e):
Dodecylsulfat Lithiumsalz, Laurylsulfat Lithiumsalz, Lithium-Dodecyl-Sulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Beschreibung
anionic
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98.5% (GC)
Mol-Gew.
272.33 g/mol
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
Absorption
≤0.05 at 260 nm (3% solution)
≤0.05 at 280 nm (3% solution)
Eignung
suitable for electrophoresis
Fremdaktivität
DNase and RNase, none detected
SMILES String
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)