L9530
Linoleic Acid-Albumin from bovine serum albumin
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Linoleic Acid-Albumin from BSA
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Contains 2 moles linoleic acid per mole BSA
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
liquid
Konzentration
100 mg/mL BSA in DPBS
90-120 mg/mL protein (biuret)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤400 EU/mL endotoxin
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves