ABC432
Anti-MAP1LC3B Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B, Autophagy-related protein LC3 B, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, MAP1 light chain 3-like protein 2, MAP1A/MAP1B light chain 3 B, MAP1A/MAP1B LC3 B, Microtubule-associated protein 1 li
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anti-LC3B Antibody, serum, from rabbit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP1LC3B(81631)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected LC3B in human cerebral cortex and rat cerebral cortex tissue sections.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected LC3B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1