Wichtige Dokumente
L7533
LB-Bouillon mit Agar (Lennox)
EZMix powder microbial growth medium
Synonym(e):
LB broth
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Zusammensetzung
Agar, 15 g/L
NaCl, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
agriculture
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
room temp
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Erhältlich in praktischen, bereits abgewogenen Packungen.
Angaben zur Herstellung
2. Heat to boiling while stirring to dissolve all ingredients completely.
3. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
To prepare Lennox L Agar: Add 1 g glucose and proceed with preparation instructions as above.
To prepare the medium of Enquist and Sternberg: Aseptically add 10 ml of sterile 1 M magnesium sulfate after autoclaving.
Rekonstituierung
1. 35.6 g in 1 L destilliertem Wasser suspendieren.
2. Unter Rühren bis zum Kochen erhitzen, bis sich alle Bestandteile vollständig aufgelöst haben.
3. Für 15 Minuten bei 121 °C autoklavieren.
Zur Herstellung des Lennox L Agars: 1 g Glucose zugeben und obiger Herstellungsvorschrift folgen.
Zur Herstellung des Enquist und Sternberg-Mediums: 10 ml steriles 1 M Magnesiumsulfat nach dem Autoklavieren aseptisch zugeben.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)