Wichtige Dokumente
L6632
Lipoxidase Zubereitung aus Glycine max (soybean)
Type V, ammonium sulfate suspension, 500,000-1,000,000 units/mg protein
Synonym(e):
Linoleate:oxygen oxidoreductase, Lipoxygenase
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type V
Qualitätsniveau
Form
ammonium sulfate suspension
Spezifische Aktivität
500,000-1,000,000 units/mg protein
Mol-Gew.
94 kDa
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable