Merck
L5418
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O55:B5
Ready Made solution, 1 mg/mL
Synonym(e):
LPS
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
Escherichia coli (O55:B5)
Qualitätsniveau
Form
aqueous solution
Konzentration
1 mg/mL
Farbe
white to faint yellow
Löslichkeit
water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt ist eine 0,2-μm-filtrierte wässrige Lösung, die 1 mg/mL Lipopolysaccharide (LPS) aus E. coli-Serotyp O55:B5 enthält. Der Ursprungsstamm ist CDC 1644-70. Dieser LPS-Serotyp wurde für Untersuchungen des septischen Schocks und zur Induktion der Myokarditis eingesetzt.
Anwendung
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Biochem./physiol. Wirkung
Lipopolysaccharide (LPS) sind in der äußeren Schicht der Membran lokalisiert und bei Stämmen ohne Kapsel auf der Zelloberfläche exponiert. Sie tragen zur Integrität der äußeren Membran bei und schützen die Zelle gegen die Wirkung von Gallensalzen und lipophilen Antibiotika.
Angaben zur Herstellung
Die zur Herstellung der Lösung verwendeten LPS wurden mit Phenol extrahiert und durch Gelfiltration chromatographisch aufgereinigt. Durch Phenolextraktion gewonnene Lipopolysaccharide enthalten bis zu 60 % RNA und weniger als 1 % Protein. Eine weitere Aufreinigung durch Gelfiltration entfernt das meiste in den phenol-extrahierten Lipopolysacchariden vorhandene Protein, allerdings enthält das Endprodukt immer noch 10–20 % Nukleinsäuren. Eine zusätzliche Aufreinigung mittels Ionenaustauschchromatographie ergibt ein LPS-Produkt, das <1 % Protein und <1 % RNA enthält.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qing Lu et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 301(6), L847-L857 (2011-10-11)
Cigarette smoke (CS) is a major cause of chronic lung and cardiovascular diseases. Recent studies indicate that tobacco use is also a risk factor for acute lung injury (ALI) associated with blunt trauma. Increased endothelial cell (EC) permeability is a
Janny C de Grauw et al.
Arthritis research & therapy, 11(2), R35-R35 (2009-03-11)
Inflammation is an important feature of many joint diseases, and levels of cartilage biomarkers measured in synovial fluid may be influenced by local inflammatory status. Little is known about the magnitude and time course of inflammation-induced changes in cartilage tissue
Eric Danilo Pauls Sotelo et al.
Veterinary sciences, 7(2) (2020-05-06)
Several studies in human and equine medicine have produced controversial results regarding the role of dimethylsulfoxide (DMSO) as a therapeutic agent. This study aimed to evaluate the effect of joint lavage with different DMSO concentrations on biomarkers of synovial fluid
Lauren E Adams et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(3) (2021-04-04)
Therapeutic hypothermia does not improve outcomes in neonatal hypoxia ischemia (HI) complicated by perinatal infection, due to well-described, pre-existing oxidative stress and neuroinflammation that shorten the therapeutic window. For effective neuroprotection post-injury, we must first define and then target CNS
Michiel Croes et al.
Acta biomaterialia, 110, 266-279 (2020-04-29)
The rise of additive manufacturing has provided a paradigm shift in the fabrication of precise, patient-specific implants that replicate the physical properties of native bone. However, eliciting an optimal biological response from such materials for rapid bone integration remains a