Wichtige Dokumente
L2774
Lincomycin -hydrochlorid
suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Lincocin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Lincomycin -hydrochlorid, BioReagent, suitable for cell culture
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
800-900 units per mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
white to yellow-white
Löslichkeit
H2O: 4 mL, clear, colorless to faintly yellow (200 mg + 4 mL H2O)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1
InChIKey
POUMFISTNHIPTI-BOMBIWCESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkmechanismus: inhibiert die bakterielle Proteinsynthese
Antimicrobielles Spektrum: Gram-positive Bakterien.
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable