Merck
L2625
Sigma-Aldrich
L-Milch-Dehydrogenase aus Rinderherz
Type III, ammonium sulfate suspension, ≥500 units/mg protein
Synonym(e):
Lactat, (S)-Lactat: NAD+-Oxidoreduktase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Typ
Type III
Qualitätsniveau
Form
ammonium sulfate suspension
Spezifische Aktivität
≥500 units/mg protein
UniProt-Hinterlegungsnummer
Fremdaktivität
pyruvate kinase ≤0.03%
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Laktat-Dehydrogenase (LDH) ist ein zytoplasmisches Enzym, das zur Familie der Oxidoreductasen gehört. Es wird überall in Körpergeweben, jedoch in hohen Konzentrationen in Muskeln, Leber und Nieren, exprimiert. LDH existiert als Tetramer und besteht aus zwei Untereinheiten (H und M). Die LDH von Eukaryoten durchläuft eine Schleifensteuerung der aktiven Stelle für ihre katalytische Funktion. L-Laktat ist die wichtigste Enantiomerform von Laktat in Wirbeltieren und wird von den L-Isomeren des LDH-Enzyms produziert, das vom LDHC-Gen kodiert wird.
Anwendung
L-Milchdehydrogenase aus Rinderherz wird als Standard im Zytotoxizitäts-Assay eingesetzt. Sie wird auch für den Glutamat-Pyruvat-Transaminase(GPT)-Assay verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Das Enzym Laktatdehydrogenase (LDH) spielt eine wichtige Rolle im anaeroben Stoffwechselweg. Es erleichtert die Umwandlung von Lactat zu Pyruvat und NAD⁺ zu NADH und umgekehrt in den Zellen. Diese enzymatische Reaktion spielt eine entscheidende Rolle bei der Energieerzeugung der Zellen, insbesondere in Umgebungen mit niedrigen Sauerstoffkonzentrationen oder unter hypoxischen Bedingungen. Die LDH-Aktivität ist auch bei der Tumorglykolyse und dem Warburg-Effekt relevant. LDH wird in den Blutkreislauf freigesetzt, wenn die Zellen geschädigt sind oder absterben. LDH kann daher als potenzieller Marker für Zellschäden und den Zelltod verwendet werden. Eine hohe Laktatdehydrogenase-Aktivität wird mit verschiedenen Erkrankungen in Verbindung gebracht, darunter etwa Lebererkrankungen, Anämie, Herzinfarkt, Knochenfrakturen, Muskeltrauma und bestimmte Krebsarten.
Katalysiert auch die Oxidation von anderen L-2-Hydroxymonocarbonsäuren.
Einheitendefinition
Eine Einheit reduziert bei einem pH-Wert von 7,5 und 37 °C je Minute 1,0 μmol Pyruvat zu L-Lactat.
Physikalische Form
Kristalline Suspension in 2,1 M (NH4)2SO4-Lösung, pH-Wert 6,0.
Hinweis zur Analyse
Proteinbestimmung durch Biuret
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adaptation of rats to diets containing different levels of protein: effects on food intake, plasma and brain amino acid concentrations and brain neurotransmitter metabolism
Peters JC and Harper AE
The Journal of Nutrition, 115(3), 382-398 (1985)
Thermal activation of `allosteric-like?large-scale motions in a eukaryotic Lactate Dehydrogenase
Katava M, et al.
Scientific reports, 7(7), 41092-41092 (2017)
Kyoung-Han Kim et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 324(1), 160-169 (2007-10-12)
Doxorubicin (DOX) is an effective antineoplastic agent whose use has been limited by its cardiotoxic side effects. Recent studies have established that erythropoietin (EPO), a cytokine essential for red blood cell production, protects against ischemic injury in the heart and
Johannes Yayo et al.
Applied and environmental microbiology, 89(1), e0175322-e0175322 (2023-01-11)
Clostridium thermocellum is a cellulolytic thermophile that is considered for the consolidated bioprocessing of lignocellulose to ethanol. Improvements in ethanol yield are required for industrial implementation, but the incompletely understood causes of amino acid secretion impede progress. In this study
Interferon beta-1b inhibits gelatinase secretion and in vitro migration of human T cells: a possible mechanism for treatment efficacy in multiple sclerosis
Leppert D, et al.
Annals of Neurology, 40(6), 846-852 (1996)