L1006
L-Milch-Dehydrogenase aus Rinderherz
Type XVII, buffered aqueous glycerol solution, ≥400 units/mg protein
Synonym(e):
(S)-Lactat: NAD+-Oxidoreduktase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine heart
Qualitätsniveau
Typ
Type XVII
Assay
5.0—15.0 mg protein/mL (biuret)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
≥400 units/mg protein
Mol-Gew.
140 kDa
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
cell based assay: suitable
Verunreinigungen
<10 μg/mg protein free ammonium
Farbe
white
pH-Wert
7.5
Kationenspuren
NH4+: ≤10 μg/mg protein
Anwendung(en)
life science and biopharma
Fremdaktivität
glutamic-pyruvic transaminase and glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.02%
pyruvate kinase, myokinase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
cow ... LDHA(281274) , LDHB(281275)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1