Merck
K1757
Sigma-Aldrich
Keratinozyten-Wachstumsfaktor human
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
hFGF-7, hKGF, FGF-7, KGF
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
Keratinozyten-Wachstumsfaktor human, KGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
0.1-15 ng/mL ED50/EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
18.9 kDa
Verpackung
pkg of 10 and 50 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
1 EU/μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FGF7(2252)
Allgemeine Beschreibung
Der Keratinozyten-Wachstumsfaktor (KGF) ist ein 18,9-kDa-Wachstumsfaktor, der 163 Aminosäuren umfasst. Er gehört zur Familie der Fibroblastenwachstumsfaktoren. Er enthält eine sekretorische Signalsequenz und teilt seine Identität zu 39 % mit FGF-Basic. Er wird in verschiedenen stromalen Fibroblastenzelllinien, mesenchymalen Zellen, exprimiert, fehlt jedoch in normalen Glialzellen und Epithelzelllinien.
Anwendung
Der Keratinozyten-Wachstumsfaktor wurde verwendet:
  • als Komponente von epithelialem Wachstumsmedium
  • als positive Antigenkontrolle zur Bestimmung der Aktivität des Antikörpers
  • zur Analyse des Einflusses von KGF in Verbindung mit thermo-sterilisiertem Carboxymethylchitosan (NOCCts) auf die Reduzierung von Perikardadhäsionen
Biochem./physiol. Wirkung
Der Keratinozyten-Wachstumsfaktor (KGF) stimuliert die Proliferation und Differenzierung von Keratinozyten und anderen Zellen im Epithel. Er induziert Chemotaxis von mikrovaskulären Endothelialzellen und Neovaskularisation der Kornea von Ratten. Er stimuliert die Hyaluronsäuresynthese in proliferierenden und migrierenden Basalzellen. KGF spielt eine grundlegende Rolle für das Überleben von Zellen unter Stressbedingungen. KGF wird stark in verletzten und entzündeten Epithelzellen exprimiert und fördert dadurch die Wundheilung.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 0,2 μm gefilterter Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 0,5 mg bovinem Serumalbumin.
Hinweis zur Analyse
Bestimmung mittels Zellvermehrungs-Assay mit 4MBr-5-Zellen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Keratinocyte growth factor stimulates migration and hyaluronan synthesis in the epidermis by activation of keratinocyte hyaluronan synthases 2 and 3
Karvinen S, et al.
The Journal of biological chemistry, 278(49), 49495-49504 (2003)
Nrf2 transcription factor, a novel target of keratinocyte growth factor action which regulates gene expression and inflammation in the healing skin wound
Braun S, et al.
Molecular and Cellular Biology, 22(15), 5492-5505 (2002)
Synergism between keratinocyte growth factor and carboxymethyl chitosan reduces pericardial adhesions
Lopes JB, et al.
The Annals of Thoracic Surgery, 90(2), 566-572 (2010)
Stimulation of in vivo angiogenesis by in situ crosslinked, dual growth factor-loaded, glycosaminoglycan hydrogels
Elia R, et al.
Biomaterials, 31(17), 4630-4638 (2010)
Characteristics of MIC-1 antlerogenic stem cells and their effect on hair growth in rabbits.
Cegielski M, et al.
In Vivo, 27(1), 97-106 (2013)