Wichtige Dokumente
I8782
Interferon αA from mouse
≥95%, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Synonym(e):
IFN-αA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95%
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
20 kDa
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
colorless
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... Ifna3(110218)
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)