Wichtige Dokumente
I6510
Monoclonal Anti-Human IgE antibody produced in mouse
clone GE-1, ascites fluid
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Human IgE
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
GE-1, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Methode(n)
indirect ELISA: 1:5,000
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable