Wichtige Dokumente
I5286
IL-3 from mouse
Carrier free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Synonym(e):
HCGF P-cell stimulation factorIL-3 MGC79398, Interleukin-3, MCGF (Mast cell growth factor)Multi-CSF, MGC79399
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
15.1 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... IL3(16187)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable