Merck
HPA000288
Sigma-Aldrich
Anti-ACE2 in Kaninchen hergestellte Antikörper
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-ACE-ähnliche Carboxypeptidase in Kaninchen hergestellte Antikörper, Anti-ACEH in Kaninchen hergestellte Antikörper, Anti-Angiotensin-konvertierendes Enzym Homolog in Kaninchen hergestellte Antikörper, Anti-Angiotensin-konvertierendes Enzym 2 Vorläufer in Kaninchen hergestellte Antikörper
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Human Protein Atlas-Nummer:
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Immunogene Sequenz
MSSSSWLLLSLVAVTAAQSTIEEQAKTFLDKFNHEAEDLFYQSSLASWNYNTNITEENVQNMNNAGDKWSAFLKEQSTLAQMYPLQEIQNLTVKLQLQALQQNGSSVLSED
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACE2(59272)
Allgemeine Beschreibung
Angiotensin-konvertierendes Enzym-2 (ACE2) ist ein Homolog des Angiotensin-I-konvertierenden Enzyms (ACE). ACE2 ist ein Teil des Renin-Angiotensin-Systems (RAS), das ähnliche Funktionen wie Carboxypeptidase hat. Dieses aus 805 Aminosäuren bestehende Protein befindet sich in der menschlichen Niere. Das ACE2-Gen ist auf dem humanen Chromosom Xp22.2 lokalisiert. Das Enzym enthält eine N-terminale Peptidasedomäne (PD) und die C-terminale „Collectrin-like“-Domäne (CLD).
Das Gen für das Angiotensin-konvertierende Enzym-2 (ACE2) ist auf dem menschlichen Chromosom Xp22.2 lokalisiert. Es ist ein Homolog von ACE, mit dem eine 42%ige Sequenzidentität besteht. ACE2 wird in den Nieren, im Magen-Darm-Trakt und in kardiovaskulären Geweben exprimiert.
Immunogen
Angiotensin-konvertierendes Enzym-2 Vorläufer, rekombinante Proteinepitop-Signaturmarkierung (PrEST)
Anwendung
Alle Antikörper des Typs Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies wurden vom Human Protein Atlas-Projekt (HPA) entwickelt und validiert. Jeder Antikörper wird immunhistochemisch gegen Hunderte gesunde und kranke Gewebe geprüft. Diese Abbildungen können auf der Website von Human Protein Atlas (HPA) über den Bildergalerie-Link eingesehen werden. Wir stellen außerdem Prestige Antibodies®-Protokolle und weitere nützliche Informationen bereit.
Der Anti-ACE2-Antikörper vom Kaninchen wird mit einer Verdünnung von 1:500–1:1000 in der Immunhistochemie verwendet. In Western-Blot-Analysen wird er in Arbeitskonzentrationen von 0,04–0,4 μg/ml genutzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Das Angiotensin-konvertierende Enzym (ACE2) katalysiert den Abbau von Angiotensin (Ang) II zu Ang (1-7). Ein ACE2-Mangel oder seine Hemmung durch Ang II spielt bei der Pathogenese von kardialer Hypertrophie und myokardialen Funktionsstörungen eine Rolle. ACE2 ist multifunktional und nicht in der Lage, Bradykinin zu hydrolysieren. Bei Patienten mit CTD (Bindegewebserkrankung) unterdrücken Serumantikörper ACE2, was verringerte physiologische Spiegel des gefäßschützenden Ang (1-7) in der vaskulären Umgebung zur Folge hat. Eine Aktivierung oder Verabreichung von ACE2 bei Patienten mit CTD könnte als therapeutische Methode für die Behandlung von pulmonal-arterieller Hypertonie (PAH) oder persistierender digitaler Ischämie dienen. Das Enzym spielt auch eine regulatorische Rolle bei Lungenerkrankungen und Lungenfibrose. Der menschliche ACE2-Rezeptor wird von den Coronaviren SARS-CoV und SARS-CoV 2 erkannt, die das schwere akute Atemwegssyndrom SARS auslösen. Diese Interaktion macht die Übertragung einer Infektion möglich.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prestige Antibodies® sind gut charakterisierte und umfangreich validierte Antikörper mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle verfügbaren Charakterisierungsdaten für jedes Target über das „Human Protein Atlas“-Portal (Link direkt unterhalb der Produktbezeichnung am Anfang dieser Seite) zugänglich sind. Die Einzigartigkeit und geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen beruhen auf sorgfältig gewählten Antigenregionen, Affinitätsaufreinigung und einer strengen Selektion. Prestige-Antigenkontrollen sind für jeden entsprechenden Prestige-Antikörper erhältlich (siehe Abschnitt links).
Jeder Prestige Antibody wird wie folgt getestet:
  • IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
  • Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Entsprechendes Antigen APREST74018
Physikalische Form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,2, enthält 40 % Glycerin und 0,02 % Natriumazid
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jiewen Fu et al.
Molecular biology reports, 47(6), 4383-4392 (2020-05-16)
The ACE2 gene is a receptor of SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) for COVID-19 (coronavirus disease 2019). To analyze the expression profiles and clinical significances for this gene in humans, RNA-seq data representing 27 different tissues were analyzed
Robert V Blair et al.
The American journal of pathology, 191(2), 274-282 (2020-11-11)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) induces a wide range of disease severity, ranging from asymptomatic infection to a life-threating illness, particularly in the elderly population and individuals with comorbid conditions. Among individuals with serious coronavirus 2019 (COVID-19) disease
Keiji Kuba et al.
Current opinion in pharmacology, 6(3), 271-276 (2006-04-04)
The renin-angiotensin system (RAS) plays a key role in maintaining blood pressure homeostasis, as well as fluid and salt balance. Angiotensin II, a key effector peptide of the system, causes vasoconstriction and exerts multiple biological functions. Angiotensin-converting enzyme (ACE) plays
Laale F Alawi et al.
Physiological reports, 8(3), e14364-e14364 (2020-02-07)
Alteration in renin-angiotensin system (RAS) has been implicated in the pathophysiology of diabetic kidney disease (DKD). The deleterious actions of angiotensin II (Ang II) could be antagonized by the formation of Ang-(1-7), generated by the actions of angiotensin-converting enzyme 2
Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), but not ACE, is preferentially localized to the apical surface of polarized kidney cells.
Warner FJ
The Journal of Biological Chemistry, 280, 39353-39362 (2005)