Wichtige Dokumente
H7541
IL-10 human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Synonym(e):
IL-10
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Interleukin-10 human, IL-10, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤1.5 ng/mL EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
dimer 17 kDa (glycosylated)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1EU/mg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL10(3586)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable