Wichtige Dokumente
H7403
Anti-Histamine antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti Histamine Antibody, Histamine Antibody, Histamine Antibody - Anti-Histamine antibody produced in rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
wide range
Methode(n)
dot blot: 1:14,000 using histamine-BSA.
immunohistochemistry: 1:100 using 4% paraformaldehyde/4% carbodiimide-fixed or 4% paraformaldehyde-fixed sections of rat stomach
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- in immunohistochemistry
- to test immunohistochemical reactions of Pseudophoxinus antalyae digestive system tissues
- in immunocytochemical assays
- in immunofluorescence assays
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable