MAB5382
Anti-Hypoxia Inducible Factor 1 α Antibody, clone H1α67
clone H1alpha67, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
HIF-1 alpha, ARNT Interacting Protein, MOP1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
H1alpha67, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, ferret, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HIF1A(3091)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000. The antibody has been used successfully on formalin-fixed, paraffin embedded tissue sections after antigen retrieval.
Immunoprecipitation
Gel Shift
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Cobalt chloride-treated MCF-7 cells