Wichtige Dokumente
H6412
Monoclonal Anti-Histone Deacetylase 8 (HDAC8) antibody produced in mouse
2.0-2.5 mg/mL, clone HDAC8-48, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HDAC8-48, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
2.0-2.5 mg/mL
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4 μg/mL using nuclear extracts of HeLa cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC8(55869)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunofluorescence staining
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)