H6030
Anti-HSV antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Herpes Simplex Virus
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1.0 μg/mL
western blot: 2.5 μg/mL
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable