Wichtige Dokumente
H4663
HMBA
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
10-[(3-Hydroxy-4-methoxybenzylidene)]-9(10H)-anthracenone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: soluble 34 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1O)\C=C2\c3ccccc3C(=O)c4ccccc24
InChI
1S/C22H16O3/c1-25-21-11-10-14(13-20(21)23)12-19-15-6-2-4-8-17(15)22(24)18-9-5-3-7-16(18)19/h2-13,23H,1H3
InChIKey
MQLACMBJVPINKE-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)