Wichtige Dokumente
H3791
Anti-HOXA3 antibody produced in rabbit
~1.0 mL/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-HOX1, Anti-HOX1E, Anti-Homeobox A3, Anti-MGC10155
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~60 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.0 mL/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells expressing human HOXA3
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXA3
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXA3
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HOXA3(3200)
mouse ... Hoxa3(15400)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- proximity ligation assay
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)