Merck
GE29275878
Capto HiRes
Q 5/50
Synonym(e):
Capto HiRes Resin, Chromatography Resin, High Resolution Capto
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Cytiva 29275878
Bett H &Anzahl; Durchm. &Anzahl; Volumen
(50 mm) (5 mm) (1 mL)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
860061P860062C860063P
Brain SM Avanti Research™ - A Croda Brand
860062P
Brain SM
Egg SM Avanti Research™ - A Croda Brand
860061P
Egg SM
Brain SM Avanti Research™ - A Croda Brand
860062C
Brain SM
Milk SM Avanti Research™ - A Croda Brand
860063P
Milk SM
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
packaging
pkg of 1 × 1 g (860062P-1g), pkg of 1 × 25 mg (860062P-25mg), pkg of 1 × 200 mg (860062P-200mg), pkg of 1 × 500 mg (860062P-500mg)
packaging
pkg of 1 × 1 g (860061P-1g), pkg of 1 × 200 mg (860061P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (860061P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (860062C-25mg), pkg of 2 × 4 mL (860062C-200mg)
packaging
pkg of 1 × 200 mg (860063P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (860063P-25mg)
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Capto HiRes Q und Capto HiRes S sind vorgepackte Säulen für die hochauflösende Aufreinigung von Proteinen und anderen Biomolekülen mittels Ionenaustausch-Chromatographie. Sie eignen sich besonders gut für die Präparation hochreiner Proteine für Strukturstudien und für die Proteinanalyse.
  • Hochauflösende Säulen—für Ionenaustausch-Chromatographie auf Laborebene.
  • Geeignet für die Präparation hochreiner Proteine—z. B. in Strukturstudien unter Einsatz von Techniken wie Kryo-Elektronenmikroskopie oder Proteinkristallographie.
  • Geeignet für die Proteinanalyse in Forschung oder Qualitätssicherung—z. B. für die Charakterisierung der Ladungsvarianten des Zielproteins.
  • Hochwertige Säule—hervorragende Wiederholgenauigkeit, Dauerhaftigkeit und hohe Chemikalien- und pH-Beständigkeit.
  • Ersatz für Mono Q- und Mono S-Säulen—mit vergleichbarer oder besserer Auflösung, leichter Wechsel von einer Säulenplattform zur anderen.
Capto HiRes Ionenaustausch-Chromatographie-Harz
Die in Capto HiRes Q und Capto HiRes S Ionenaustausch-Säulen gepackten Harze basieren auf einer Agarose-Basismatrix mit hohem Durchfluss und einer kleinen Beadgröße (durchschnittliche Beadgröße von 9 μm).
Capto HiRes Q und Capto HiRes S sind starke Anionen- bzw. Kationentauscher mit Ionenaustauschmerkmalen, die während der Chromatographie innerhalb des empfohlenen pH-Bereichs von 2 bis 12 konstant bleiben.
Ein leistungsstarkes IEX-Säulenformat
Capto HiRes Q- und Capto HiRes S IEX-Harze sind in leistungsstarke Tricorn-Glassäulen zwei verschiedener Größen vorgepackt. Die Säulen weisen Verschraubungen für den einfachen Anschluss an ÄKTA-Chromatographiesysteme oder gleichwertige Hochleistungssysteme auf. Alle Säulenteile sind biokompatibel.
Hochauflösende Proteinaufreinigung
In vielen Forschungsgebieten, z. B. in der Strukturbiologie unter Verwendung von Röntgenkristallographie oder Kryo-Elektronenmikroskopie (cryo-EM), ist der Erhalt von homogenen Größen und Ladungen der Biomoleküle entscheidend für die Strukturaufklärung. Eine hochauflösende Trennung der Proben auf Basis ihrer Ladungsmerkmale ist wichtig, um die Homogenität der Probenladung und den Erfolg der Studie zu gewährleisten. Capto HiRes-Säulen trennen Proteine und Biomoleküle mit sehr ähnlicher Nettoladung, weshalb sich diese Säulen besonders gut für diese Anwendungen eignen.
Proteinanalyse
Capto HiRes-Ionenaustausch-Säulen können für die Proteinanalyse verwendet werden, z. B. für die Charakterisierung der Ladungsvarianten des Zielproteins.
Capto Q HiRes und Capto S HiRes ersetzen die MonoBeads-Säulen
Eine Trennung, die auf einer Mono Q- oder Mono S-Säule durchgeführt wurde, ist mit nur minimaler Modifizierung oder Optimierung auf einer Capto HiRes Q- bzw. Capto HiRes S-Säule möglich. Mit Capto HiRes-Säulen ist eine vergleichbare Selektivität und eine etwas verbesserte Auflösung zu erwarten und die gleichen experimentellen Bedingungen können angewendet werden. Durch die vergleichbare Selektivität der zwei Säulen ist auch bei Anwendungen im Bereich der Qualitätssicherung (QC) ein reibungsloser Wechsel garantiert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • High resolution columns—for lab scale ion exchange chromatography.
  • Suitable for preparing highly pure proteins—essential in structural studies to perform techniques such as cryo-electron microscopy or protein crystallography.
  • Suitable for protein analysis in research or quality control—for example, for change variants analysis, or for studying homogeneity in expression.
  • High quality column—excellent reproducibility, durability, and high chemical and pH stabilities.
  • Replacement for Mono Qand Mono Scolumns—delivering similar or improved resolution, with easy transition from one column platform to the other.
Rechtliche Hinweise
Capto is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)