Merck
GE28-9852-55
Protein G GraviTrap
Cytiva 28-9852-55, pack of 10 × 1 mL
Synonym(e):
GraviTrap for Protein G, High Performance GraviTrap, Protein G GraviTrap
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Verpackung
pack of 10 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9852-55
Lagerbedingungen
(20% Ethanol)
Bettvolumen
1 mL
Kapazität
~20 mg binding capacity (human IgG)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Protein G GraviTrap beinhaltet zehn gebrauchsfertige Säulen, die mit 1 mL Protein G Sepharose 4 Fast Flow vorgepackt sind.
Protein G GraviTrap-Säulen sind vorgepackte Schwerkraftsäulen, die für die schnelle und effiziente manuelle Aufreinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern, Antikörperfragmenten aus Zellkulturüberständen und biologischen Flüssigkeiten bestimmt sind. Die Antikörper werden einfach mit hoher Spezifität an Protein-G-Liganden in Schwerkraftsäulen abgeschieden. Bei diesem Protokoll wird kein anderes Instrument benötigt, da der gesamte Prozess auf dem Durchfluss aufgrund der Schwerkraft basiert. Die Ausbeute liegt je nach dem verwendeten Liganden zwischen 20 und 50 mg aufgereinigter Antikörper. Der Säulen können bis zu fünfmal wiederverwendet werden.
Anwendung
Schnelle und effiziente manuelle Aufreinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vorgepackte Schwerkraftsäulen sind anwenderfreundlich, sparen Zeit und erhöhen die Zuverlässigkeit Ihrer Ergebnisse.
  • Durch die Aufreinigung von Antikörpern in 30 Minuten können Sie Ihr Target-Protein schnell gewinnen und lagern. So vermeiden Sie das Risiko der Instabilität und des Zerfalls Ihres Proteins, das mit langsamen und langwierigen Aufreinigungsprozessen verbunden ist.
  • Hohe Reinheit und Ausbeute mit einer Reinheit von >95 % in einem Schritt; Ausbeute in der Regel 70 bis 80 %.
  • Hohe Bindungskapazität, z. B. Protein G GraviTrap ~ 20 mg humanes IgG/Säule
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
GraviTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Daniel Neumeier et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(18), e2113766119-e2113766119 (2022-04-30)
The capacity of humoral B cell-mediated immunity to effectively respond to and protect against pathogenic infections is largely driven by the presence of a diverse repertoire of polyclonal antibodies in the serum, which are produced by plasma cells (PCs). Recent