GE28-9505-10
HiScreen™ Q Fast Flow
Cytiva 28-9505-10
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
quaternary amine
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9505-10
Parameter
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
Bettgröße
7.7 mm × 100 mm
Bettvolumen
4.7 mL
Säule ID
7.7 mm
Matrix
6% cross-linked agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning
2-14
Arbeitsbereich
2-12
Eignung
suitable for bioprocess medium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Q Sepharose™ Fast FLow is a strong anion exchanger and IEX Sepharose™ Fast FLow medium are well-proven, industrial standards for ion exchange chromatography.
- Prepacked, ready-to-use columns for convenient process development optimization.
- 10 cm bed height of HiScreen™ columns is designed to allow method optimization and parameter screening.
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height.
- Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption.
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same linear fluid velocity.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)