GE27-9500-01
Ready-to-go™ RAPD-Analyseperlen
Cytiva 27-9500-01, sufficient for 100 reactions
Empfohlene Produkte
Form
solid
Verwendung
sufficient for 100 reactions
Leistungsmerkmale
hotstart: no
Hersteller/Markenname
Cytiva 27-9500-01
Farbe
Colorless
Löslichkeit
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Allgemeine Beschreibung
Die RAPD-Analyse ist eine Technik für den schnellen Nachweis von genomischen Polymorphismen.
Es wird ein einzelner kurzer Oligonukleotid-Primer mit willkürlicher Sequenz verwendet, um unter wenig stringenten Bedingungen mittels PCR eine reproduzierbare Palette von stammspezifischen Produkten zu erzeugen.
illustra™ Ready-To-Go™RAPD Analyseperlen werden als vorgemischte, vordosierte Reaktionen für die Durchführung von Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD)-Analysen angeboten. Bei der RAPD-Analyse werden nur Nanogrammmengen DNA benötigt, um genomische Polymorphismen an multiplen Loci nachzuweisen. Die RAPD-Reaktionen werden als bei Raumtemperatur stabile Trockenperlen angeboten, die alle notwendigen Reagenzien für die RAPD-Analyse außer dem Primer enthalten.
Die RAPD-Analyse ist eine Technik für den schnellen Nachweis genomischer Polymorphismen. Es wird ein einzelner kurzer Oligonukleotid-Primer mit willkürlicher Sequenz verwendet, um unter wenig stringenten Bedingungen mittels PCR eine reproduzierbare Palette von stammspezifischen Produkten zu erzeugen, die mittels Gelelektrophorese analysiert werden. Unter diesen Bedingungen werden nur Nanogrammmengen DNA benötigt, um genomische Polymorphismen an multiplen Loci nachzuweisen. Die RAPD-Analyse kommt in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, wie Genkartierung, Nachweis von Stammdiversität, Populationsanalyse, Epidemiologie und Analyse von phylogenetischen und taxonomischen Beziehungen (2).
Die RAPD-Reaktionen werden als Trockenperlen angeboten, die alle notwendigen PCR-Komponenten außer dem Primer in optimalen Konzentrationen für die RAPD-Analyse enthalten. Die Perlen werden in dünnwandigen 0,5-mL-Röhrchen geliefert, die mit den meisten Thermocyclern kompatibel sind. Jede Packung Ready-To-Go™ RAPD-Analyseperlen enthält ausreichend Reagenzien für 100 Einzel-RAPD-Reaktionen: RAPD-Analyseperlen, Kontrolle DNA von E. coli BL21, Kontrolle DNA von E. coli C1a, RAPD-Analyseprimer 2 und Anleitungsbroschüre (es wird DNA von zwei E. coli-Stämmen und RAPD-Analyseprimer 2 als Kontrollen bereitgestellt, um die Fähigkeit der RAPD-Perlen zur Amplifizierung von DNA und zur Erkennung von Polymorphismen zu prüfen).
illustra™ Das RAPD-Analyse-Kit besteht aus Ready-To-Go™ RAPD-Analyseperlen und sechs Primern, die in Verbindung mit den RAPD-Analyseperlen verwendet werden können. Jeder Primer im Set ist ein zufälliges 10-mer, das spezifisch für die Verwendung in der RAPD-Analyse designt wurde. Die Primer werden lyophilisiert geliefert und können mit 500 μ sterilem destilliertem Wasser zu einer Endkonzentration von 5 pmol/μ rekonstituiert werden.
Es wird ein einzelner kurzer Oligonukleotid-Primer mit willkürlicher Sequenz verwendet, um unter wenig stringenten Bedingungen mittels PCR eine reproduzierbare Palette von stammspezifischen Produkten zu erzeugen.
illustra™ Ready-To-Go™RAPD Analyseperlen werden als vorgemischte, vordosierte Reaktionen für die Durchführung von Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD)-Analysen angeboten. Bei der RAPD-Analyse werden nur Nanogrammmengen DNA benötigt, um genomische Polymorphismen an multiplen Loci nachzuweisen. Die RAPD-Reaktionen werden als bei Raumtemperatur stabile Trockenperlen angeboten, die alle notwendigen Reagenzien für die RAPD-Analyse außer dem Primer enthalten.
Die RAPD-Analyse ist eine Technik für den schnellen Nachweis genomischer Polymorphismen. Es wird ein einzelner kurzer Oligonukleotid-Primer mit willkürlicher Sequenz verwendet, um unter wenig stringenten Bedingungen mittels PCR eine reproduzierbare Palette von stammspezifischen Produkten zu erzeugen, die mittels Gelelektrophorese analysiert werden. Unter diesen Bedingungen werden nur Nanogrammmengen DNA benötigt, um genomische Polymorphismen an multiplen Loci nachzuweisen. Die RAPD-Analyse kommt in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, wie Genkartierung, Nachweis von Stammdiversität, Populationsanalyse, Epidemiologie und Analyse von phylogenetischen und taxonomischen Beziehungen (2).
Die RAPD-Reaktionen werden als Trockenperlen angeboten, die alle notwendigen PCR-Komponenten außer dem Primer in optimalen Konzentrationen für die RAPD-Analyse enthalten. Die Perlen werden in dünnwandigen 0,5-mL-Röhrchen geliefert, die mit den meisten Thermocyclern kompatibel sind. Jede Packung Ready-To-Go™ RAPD-Analyseperlen enthält ausreichend Reagenzien für 100 Einzel-RAPD-Reaktionen: RAPD-Analyseperlen, Kontrolle DNA von E. coli BL21, Kontrolle DNA von E. coli C1a, RAPD-Analyseprimer 2 und Anleitungsbroschüre (es wird DNA von zwei E. coli-Stämmen und RAPD-Analyseprimer 2 als Kontrollen bereitgestellt, um die Fähigkeit der RAPD-Perlen zur Amplifizierung von DNA und zur Erkennung von Polymorphismen zu prüfen).
illustra™ Das RAPD-Analyse-Kit besteht aus Ready-To-Go™ RAPD-Analyseperlen und sechs Primern, die in Verbindung mit den RAPD-Analyseperlen verwendet werden können. Jeder Primer im Set ist ein zufälliges 10-mer, das spezifisch für die Verwendung in der RAPD-Analyse designt wurde. Die Primer werden lyophilisiert geliefert und können mit 500 μ sterilem destilliertem Wasser zu einer Endkonzentration von 5 pmol/μ rekonstituiert werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Für die Durchführung von DNA-Profilierungsexperimenten mithilfe der Randomly Amplified Polymorphic DNA [RAPD (1)]-Technik.
- Die vorformulierten, vordosierten Einzeldosen-Reaktionsperlen werden als bei Raumtemperatur stabile Perlen geliefert, um eine höhere Reproduzierbarkeit der Reaktionen zu gewährleisten und die Pipettierschritte und das Risiko von Pipettierfehlern und Kontaminationen zu reduzieren.
- RAPD*-Reaktionen sind einfach durchzuführen – es werden einfach genomische DNA-Lösung und Primer bis zu einem Endreaktionsvolumen von 25 μ in ein Röhrchen mit RAPD-Analyseperlen gegeben, sodass der Reaktionszyklus ablaufen kann.
- Jede Charge RAPD-Analyseperlen wird einem Funktionstest unterzogen, um sicherzustellen, dass sie dazu in der Lage ist, unter Verwendung des RAPD-Analyseprimers 2, der den RAPD-Perlen beigefügt ist, ein differenzielles Bandenmuster zwischen den beiden als Kontrolle dienenden E. coli-Stämmen zu erzeugen.
- RAPD-Reaktionen sind bereits für die Verwendung mit einem breiten Spektrum von Organismen optimiert.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Ready-To-Go is a trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)