Merck
GE25-6600-32
GenomiPhi V2 DNA-Amplifikationskit
Cytiva 25-6600-32, sufficient for 500 reactions
Synonym(e):
DNA Amplification Kit, Genomiphi V2 Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41116006
NACRES:
NA.55
Verwendung
sufficient for 500 reactions
Hersteller/Markenname
Cytiva 25-6600-32
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Das Illustra GenomiPhi V2 DNA-Amplifikationskit bietet eine hocheffiziente und repräsentative Gesamtgenom-Amplifikation mit einer Ausbeute von 4 bis 7 μg aus Nanogramm-Mengen einer DNA-Probe.
Das Illustra GenomiPhi V2 DNA-Amplifikationskit gehört zur Produktfamilie der Phi29-DNA-Polymerasen von Cytiva. Es enthält alle Komponenten, die für die kleinmaßstäbige Gesamtgenom-Amplifikation mittels isothermer Strangverdrängungsamplifikation notwendig sind.
Die Amplifikation ist sehr gleichmäßig über das gesamte Genom verteilt, wodurch die Genorte der ursprünglichen DNA-Probe äußerst genau abgebildet werden. Zudem wird die Amplifikation aufgrund der Korrekturleseaktivität der Phi29-DNA-Polymerase mit einem hohen Grad an Genauigkeit ausgeführt.
Das Verfahren mit dem Illustra GenomiPhi V2 DNA-Amplifikationskit ist schnell und einfach, und es ist kein Thermocycler erforderlich. Eine typische Ausbeute von 4 bis 7 μg DNA kann mit nur kurzer direkter Bearbeitungszeit in weniger als zwei Stunden erzielt werden. Die durchschnittliche Produktlänge ist 10 kb. Als Ausgangsmaterial für GenomiPhi-Reaktionen kann gereinigte DNA, die von einem beliebigen kommerziellen Kit stammt oder selbst erzeugt wurde, oder ein ungereinigtes Zelllysat verwendet werden. Das Kit wurde mit DNA von verschiedenen klinischen Proben wie u. a. FTA-Kartenlysaten, Blut und Wangenabstrichen verifiziert.
Anwendung
GenomiPhi-amplifizierte DNA eignet sich für verschiedene Anwendungen wie beispielsweise Genotypisierung (SNP, STR, Array-CGH), Klonierung, Sequenzierung und DNA-Archivierung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Repräsentative isotherme Amplifikation des Gesamtgenoms.
  • Kein Template-unabhängiges Hintergrund-Amplifikationsprodukt.
  • Übertrifft PCR-basierte Gesamtgenom-Amplifikationsmethoden.
  • Schnelles und einfaches automatisierungsfreundliches Protokoll; kein Thermocycler erforderlich.
  • Erzeugt hochwertige DNA (z. B. für Hochdurchsatz-Genotypisierung, Hybridisierung und DNA-Archivierung).
Lagerung und Haltbarkeit
Das Kit bei -70 °C lagern. Die Enzymmischung muss bei -70 °C gelagert werden; alle anderen Komponenten können bei -20 °C gelagert werden. Komponenten auf Eis auftauen und während der Handhabung bei 0 °C bis 4 °C halten.
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
GenomiPhi
Auf Verpackung und Packungsbeilage:
Zur ausschließlichen Verwendung gemäß der von der Qiagen GmbH und Cytiva erteilten Lizenz. Die Phi-29-DNA-Polymerase darf nur zusammen mit den anderen in diesem Kit enthaltenen Komponenten weiterverkauft oder verwendet werden. Siehe US-Patentnummern 5854033, 6124120, 6143495, 6323009, 5576204 sowie andere gleichwertige Patente und Patentanmeldungen in anderen Ländern.
Auf dem Behälter:
Unterliegt den Eigentumsrechten von Cytiva. Darf nur zusammen mit den anderen in diesem Kit enthaltenen Komponenten weiterverkauft oder verwendet werden. Siehe US-Patentnummer 5576204 sowie andere gleichwertige Patente und Patentanmeldungen in anderen Ländern.
FTA is a trademark of Qiagen Group
GenomiPhi is a trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)