GE17-5186-01
SOURCE™ 15PHE 4.6/100 PE
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
phenyl
Materialien
polypropylene column
Verpackung
pkg of 1 ea
Lagerbedingungen
(20% Ethanol)
Parameter
580 psi
Bettgröße
4.6 mm × 100 mm
Bettvolumen
1.7 mL
Säule ID
4.6 mm
Matrix
polymeric
polystyrene/divinylbenzene
Durchschnittliche Teilgröße
15 μm
cleaning
1-14
working range
2-12
Eignung
suitable for bioprocess medium
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High resolution separations at high loads and high fLow rates.
- Wide range of selectivities.
- Reproducible quality.
- Excellent scalability.
- High chemical and physical stability.
- Low backpressure.
Lagerung und Haltbarkeit