Merck
GE17-1177-01
Resource Q
Cytiva 17-1177-01, pack of 1 mL
Synonym(e):
Resource-Q-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
47101511
NACRES:
NA.56
ligand
quaternary ammonium
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Verpackung
pack of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1177-01
Parameter
218 psi
Bettgröße
6.4 mm × 30 mm
Bettvolumen
1 mL
Matrix
polystyrene/divinylbenzene
Durchschnittliche Teilgröße
15 μm
Partikelgröße
15-15 μm
cleaning
1-14
Arbeitsbereich
2-12
Eignung
suitable for bioprocess medium
Allgemeine Beschreibung
RESOURCE Q-Säulen sind mit SOURCE 15Q, einem starken Anionenaustauscher für die Aufreinigung auf mittlerem Labormaßstab und das Polieren von Biomolekülen auf großem Maßstab vorgepackt.
Die kleinen (15 μm) monodispergierten Beads bieten eine hochauflösende Aufreinigung bei schnellen Flussraten. Außerdem minimiert die Hydrophilisierung der Beads die nichtspezifische Adsorption und ermöglicht eine hohe Rückgewinnung der aufgereinigten Probe. Das Material des Säulenkörpers ist PEEK (Polyetheretherketon). SOURCE 30Q- und 30S-Medien mit einer Beadgröße von 30 μm sind für die Zwischenproduktaufreinigung und das Polieren auf großem Maßstab konzipiert und ermöglichen schnellere Flussraten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • SOURCE 15Q- und 15S-Medien eignen sich sehr gut für schnelle Aufreinigungen mit hoher Auflösung und leichte Aufskalierung.
  • Rigide, monodispergierte, kugelförmige Teilchen mit kontrollierter Porengrößenverteilung bieten ausgezeichnete Flusseigenschaften, eine Probenbeladung von bis zu 25 mg Protein/ml sowie eine verbesserte Stabilität in organischen Lösungsmitteln und bei pH-Extrema
  • RESOURCE vorgepackte Säulen für die schnelle Trennung. Trennungszeiten mit 1-ml-RESOURCE-Säulen betragen weniger als 3 Min. bei 9,6 ml/Min. und etwa 20 Min. mit einer Peristaltikpumpe bei 1 ml/Min.
  • Verbesserte Kapazität gegenüber MonoBeads, aber mit einer etwas geringeren Auflösung.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt kann unter www.cytiva.com eingesehen werden.
Rechtliche Hinweise
RESOURCE is a trademark of Cytiva
SOURCE is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)