Merck
GE17-0444-01
Lentil Lectin-Sepharose 4B 25 mL
Cytiva 17-0444-01
Synonym(e):
Sepharose 4B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
lentil lectin
Verpackung
pkg of 25 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0444-01
Lagerbedingungen
(20% Ehtanol, PBS pH 7)
Matrix
4% agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning in place
3-12
Arbeitsbereich
3-10
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Lentil Lectin Sepharose media is used for purification of a number of glycoproteins and other carbohydrate containing molecules. The lentil lectin ligand has more equal affinity for α-D-mannose and α-D-glucose compared to Con A.
Lentil lectin is a metalloprotein, containing Ca2+ and Mn2+, which binds reversibly to polysaccharides and glycoconjugates containing glucose or mannose type sugars. Lentil Lectin Sepharose 4B is a generally applicable group specific adsorbent and is routinely used in the preparation and purification of a number of glycoproteins and carbohydrate containing molecules.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Binds molecules that contain α-D-mannose, α-D-glucose, and sterically related residues
  • Compared to Con A, also for glycoprotein purification, Lentil Lectin distinguishes less sharply between glucosyl and mannosyl
  • Retains binding in 1% deoxycholate and is especially valuable for purification of detergent-solubilized membrane proteins
  • Lentil lectin is a metalloprotein, containing Ca2+ and Mn2+, which binds reversibly to polysaccharides and glycoconjugates containing glucose or mannose type sugars
Angaben zur Herstellung
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)