Merck
GE10600008
Amersham Protran® Premium Western-Blotting-Membranen, Nitrozellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600008
Walze B × L
200 mm × 4 m
Porengröße
0.45 μm pore size
Allgemeine Beschreibung
Nitrozellulose-Blotting-Membran, bietet ausgezeichnete Empfindlichkeit und Auflösung sowie geringen Hintergrund für Western-Blotting-Detektionsanwendungen mittels Fluoreszenz.
Anwendung
Amersham Protran® Premium-Membranen aus Nitrocellulose für Western Blot sind für folgende Anwendungen geeignet:
  • Western Blot
  • Southern Blot
  • Northern Blot
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Has high binding capacity (162 – 180 μg IgG/cm2)
  • Appropriate for proteins with different molecular weights
  • Unsupported, 100% pure nitrocellulose membrane is suitable for all ECL Western blotting systems and protein blotting applications
  • For laboratory use, precut sizes are available
  • Offers excellent sensitivity, resolution, and low background
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ivana Sirangelo et al.
Nutrients, 12(8) (2020-08-06)
Doxorubicin (doxo) is an effective anticancer compound in several tumor types. However, as a consequence of oxidative stress induction and ROS overproduction, its high cardiotoxicity demands urgent attention. Vanillin possesses antioxidant, antiproliferative, antidepressant and anti-glycating properties. Therefore, we investigated the