GBL103240
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
wells, 4, well diam. × depth 9 mm × 1 mm, well capacity (50-100 μL)
Synonym(e):
reusable slide gasket, reusable slide well
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear silicone
Sterilität
(non-sterile)
non-sterile
Leistungsmerkmale
wells 4
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 103240
Außenmaß L × B
61 mm × 24 mm
Wellbereich
0.6 cm2
Well-Kapazität
(50-100 μL)
Well-Durchm. × Tiefe
9 mm × 1 mm
Wells
4
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)