GBL103220
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
wells, 2, well diam. × depth 15 mm × 1.5 mm, well capacity (300-500 μL)
Synonym(e):
reusable slide gasket, reusable slide well
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear silicone
Sterilität
(non-sterile)
non-sterile
Leistungsmerkmale
wells 2
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 103220
Außenmaß L × B
61 mm × 24 mm
Wellbereich
1.8 cm2
Well-Kapazität
(300-500 μL)
Well-Durchm. × Tiefe
15 mm × 1.5 mm
Wells
2
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)