G9654
Gentamicin-Glutamine
solution, suitable for cell culture, BioReagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Gentamicin-Glutamine solution, with 200 mM L-glutamine and 5 mg gentamicin per mL in tissue culture grade water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
0.1 μm filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
liquid
Wirksamkeit
5-6 mg per mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Antimicrobial spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria, and mycoplasma.
Komponenten
Vorsicht
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)