Wichtige Dokumente
G6893
αα-D-Glucose-1,6-bisphosphat Kaliumsalz Hydrat
synthetic, ≥98% (TLC)
Synonym(e):
α-D-Glucose-1,6-diphosphat Kaliumsalz Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder or crystals
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless (OECD Test Guideline 105)
Kationenspuren
K: 28.5-33.5% (ICP)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14O12P2.4K/c7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;;;;/h2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;/m1..../s1
InChIKey
OVRXVCAVDXBPQT-QMKHLHGBSA-J
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable