G6784
ʟ-Glutamine–Penicillin–Streptomycin
solution, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Pen/Strep, Penicillin/Streptomycin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
L-Glutamin–Penicillin–Streptomycin -Lösung, L-glutamine 200 mM, streptomycin 10 mg/mL, penicillin 10,000 units, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Beschreibung
stabilized
Sterilität
0.1 μm filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
liquid
Zusammensetzung
L-glutamine, 200 mM
penicillin, 10,000 units
streptomycin, 10 mg/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Antimikrobielles Spektrum: Dieses Produkt wirkt gegen gramnegative und grampositive Bakterien.
Komponenten
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)