Wichtige Dokumente
G6638
Anti-Goat IgG (whole molecule) antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
donkey
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Methode(n)
Ouchterlony double diffusion: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Anwendung
Immunohistochemistry (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable