Wichtige Dokumente
G1001
D-Glutaminsäure
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
(R)-2-Amino-glutarsäure, (R)-2-Aminopentandisäure, D-Glu, R-(−)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
D-Glutaminsäure, ≥99% (TLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
200-202 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
N[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
InChIKey
WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Angaben zum Gen
human ... CCR2(1231)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..