Wichtige Dokumente
F9137
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Rabbit Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
direct immunofluorescence: 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-FITC antibody has been used in immunofluorescence and cell proliferation assay.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)