Wichtige Dokumente
F9006
Anti-Maus-IgG (Gesamtmolekül) – FITC in Ziege hergestellte Antikörper
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Methode(n)
direct immunofluorescence: 1:64
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-FITC antibody is specific for mouse IgG. Goat anti-mouse IgG is conjugated to Fluorescein Isothiocyanate (FITC), Isomer I. Following conjugation, unbound FITC is removed by extensive dialysis.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable