Wichtige Dokumente
F8146
Anti-Factor VII antibody, Mouse monoclonal
clone HVII-1, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HVII-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:4,000
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... F7(2155)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- the preparation of factor VII - depleted plasma and for purification
- sandwich-type immunoassays
- the evaluation of patients with hereditary factor VII deficiency by an enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) or radio immunosorbent assay (RIA)
- the assay of factor VII level in patients with liver disease (a sensitive parameter of liver dysfunction)
- epidemiological studies of the importance of factor VII level as a risk factor for coronary heart disease, cerebrovascular disease and peripheral vascular diseases
- the determination of the activity state of factor VII in in vivo samples when used with a clotting assay
- flow cytometry
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)